Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Control Agarose Resin
Unmodified beaded agarose resin for pre-clearing protein immunoprecipitation samples to reduce background signal and nonspecific binding in IP assays.
Marca: Thermo Scientific™ 26150
123.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ resin is effective for depleting proteins and other sample components that bind to agarose nonspecifically, which reduces background signal in IP reactions
When used as a negative control, these beads enable specific and nonspecific binding interactions to be distinguished.Highlights:
- Crosslinked 4% beaded agarose (CL4B) is the same base support used in various Thermo Scientific Pierce IP and co-IP kits, unmodified and non-activated
- 10mL package size is more appropriate for experimental needs
- Supplied as a 50% slurry in 20% ethanol (pipetting 1mL of slurry delivers 0.5mL of settled resin): wash in buffer and the beads are ready to use
Specifica
Store at 2–8°C. | |
Pierce™ | |
Resin | |
Agarose Resin |
Liquid Suspension | |
10 mL | |
Bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Control Agarose Resin
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol