Learn More
Thermo Scientific™ Cisteina·HCl Pierce™
Make sulfhydryl assay standards or perform protein refolding experiments using this pure, crystalline cysteine hydrochloride (Cys-HCl).
Marca: Thermo Scientific™ 44889
82.54 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Cysteine-HCl is purified, crystalline cysteine hydrochloride salt (MW 175.6) that is useful as a sulfhydryl standard in assay with Ellman's Reagent, or as an additive in protein refolding experiments.
Thermo Scientific™ Pierce Cysteine-HCl is purified, crystalline cysteine hydrochloride salt (MW 175.6) that is useful as a sulfhydryl standard in assay with Ellman's Reagent, or as an additive in protein refolding experiments.
Specifica
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 25°C. | |
Solid | |
Cysteine Hydrochloride |
Pierce™ | |
5 g |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Cysteine-HCl
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: L-cysteine