Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™Dimethylsulfoxide (DMSO), Sequencing Grade
A sequencing-grade DMSO preparation with high purity and consistent absorptivity properties for use in HPLC and mass spectrometry methods.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-20688
Codice prodotto. 10156644
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO) is a sequencing-grade preparation with high purity for use in traditional amino acid analyzers and other high-volume applications.
This sequencing-grade dimethylsulfoxide is >99.5% pure DMSO which is an excellent choice for protein and peptide applications that require the water-miscible solvent. The purity test ensures that preparation is essentially devoid of amines. This DMSO is packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flammable
Room Temperature
950 mL
Pierce™
Dimethylsulfoxide (DMSO)
Liquid
99.5% Dimethylsulfoxide
LC/MS
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: DMSO