Learn More
Thermo Scientific™ DTT (Ditiotreitolo) Pierce™
Reduce disulfides in biological buffers and sample loading buffers with pure, crystalline dithiothreitol (DTT), the most popular protein disulfide reducing agent.
Marca: Thermo Scientific™ 20290
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dithiothreitol is a popular reducing agent for many protein research applications, including reducing polyacrylamide electrophoresis (SDS-PAGE).
Dithiothreitol is a popular reducing agent for many protein research applications, including reducing polyacrylamide electrophoresis (SDS-PAGE). 5g glass bottle.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
DTT Pierce, reagente di Cleland | |
Pierce™ | |
5 g |
Store at 4°C. | |
Powder | |
Dithiothreitol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT)5 GM
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.