Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ EDC
Immobilize or conjugate proteins using 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (CAS 25952-53-8), a water-soluble, carboxyl-to-amine crosslinker.
Marca:  Thermo Scientific™ 22980
Codice prodotto. 11851335
  • 212.00€ / 5g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce EDC is a water-soluble carbodiimide crosslinker that activates carboxyl groups for spontaneous reaction with primary amines, enabling peptide immobilization and hapten-carrier protein conjugation.
EDC is the abbreviation for 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, a crosslinker that has been used in diverse applications such as forming amide bonds in peptide synthesis, attaching haptens to carrier proteins to form immunogens, labeling nucleic acids through 5Æphosphate groups and creating amine-reactive NHS-esters of biomolecules. EDC reacts with a carboxyl to form an amine-reactive O-acylisourea intermediate. If this intermediate does not encounter an amine, it will hydrolyze and regenerate the carboxyl group. In the presence of N-hydroxysulfosuccinimide (Sulfo-NHS, Part No. 24510), EDC can be used to convert carboxyl groups to amine-reactive Sulfo-NHS esters.
Highlights:
  • Zero-length crosslinker
  • Numerous chemical conjugates can be synthesized via available –COOH and –NH2 groups
  • Amide bond formed provides a neutral linkage, which is ideal for preparing peptides and antigens
  • Adding Sulfo-NHS (Part No. 24510) enhances the coupling reaction at physiological pH conditions
  • Reactive groups: carbodiimide
  • Reactive toward: carboxyl and amino groups
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amine-Carboxyl
EDC
No
Upon receipt store desiccated at -20°C.
Wet Ice
Chemical Labeling
Carbodiimide
Powder
Water
Yes
No
191.7
0.0 Å
No
Pierce™
Heterobifunctional
Short (<10 Å)
5 g
Standard, Single-use, Premium-grade
Crosslinker
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)CARBODIIMIDE. HCl (EDC)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.