Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ EDC
Immobilize or conjugate proteins using 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (CAS 25952-53-8), a water-soluble, carboxyl-to-amine crosslinker.
Marca: Thermo Scientific™ 22981
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce EDC is a water-soluble carbodiimide crosslinker that activates carboxyl groups for spontaneous reaction with primary amines, enabling peptide immobilization and hapten-carrier protein conjugation.
EDC is the abbreviation for 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, a crosslinker that has been used in diverse applications such as forming amide bonds in peptide synthesis, attaching haptens to carrier proteins to form immunogens, labeling nucleic acids through 5Æphosphate groups and creating amine-reactive NHS-esters of biomolecules. EDC reacts with a carboxyl to form an amine-reactive O-acylisourea intermediate. If this intermediate does not encounter an amine, it will hydrolyze and regenerate the carboxyl group. In the presence of N-hydroxysulfosuccinimide (Sulfo-NHS, Part No. 24510), EDC can be used to convert carboxyl groups to amine-reactive Sulfo-NHS esters.Highlights:
- Zero-length crosslinker
- Numerous chemical conjugates can be synthesized via available –COOH and –NH2 groups
- Amide bond formed provides a neutral linkage, which is ideal for preparing peptides and antigens
- Adding Sulfo-NHS (Part No. 24510) enhances the coupling reaction at physiological pH conditions
- Reactive groups: carbodiimide
- Reactive toward: carboxyl and amino groups
Specifica
Amine-Carboxyl | |
EDC | |
No | |
Upon receipt store desiccated at -20°C. | |
Wet Ice | |
Chemical Labeling | |
Carbodiimide | |
Powder | |
Water | |
Yes |
No | |
191.7 | |
0.0 Å | |
No | |
Pierce™ | |
Heterobifunctional | |
Short (<10 Å) | |
25 g | |
Standard, Single-use, Premium-grade | |
Crosslinker |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine monohydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.