Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Blocker Blocking Buffer
Increases signal-to-noise ratio and minimizes background
Marca: Thermo Scientific™ N502
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Reagent sold ready-to-use.
Specifica
Blocking Buffer | |
Liquid | |
Store at 2–8°C. |
1 L | |
ELISA |