Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Wash Buffer (30X)
Concentrated wash buffer for efficient use of storage in the lab
Marca:  Thermo Scientific™ N503
Codice prodotto. 11868741
  • 119.00€ / 50mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Type: Reagent
  • Format: 30X Concentrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Wash Buffer
Liquid
Store at -20°C.
50 mL
ELISA