Learn More
Thermo Scientific™ Acido formico
A high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
Marca:  Thermo Scientific™ TS-28905
Codice prodotto. 11531084
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Formic Acid is high-purity solvent supplied in glass ampules as a convenient, contamination-free alternative for preparing elution solvents for HPLC separations of protein and peptides.
Formic acid is a component found in reverse-phase mobile phases to provide protons for LC/MS analysis. The presence of a low concentration of formic acid in the mobile phase is also known to improve the peak shapes of the resulting separation. Unlike trifluoroacetic acid (TFA), formic acid is not an ion-pairing reagent, and it does not suppress MS ionization of polypeptides when used as a mobile phase component.
Ordering Alerts:
  • X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Storage Requirements:
  • Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Acido formico
Acido formico Pierce
Liquid
10 x 1 ml
Pierce™
Liquid
Da 98 a 100%
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area
Solvent (Pure)
99 % acido formico
LC/MS
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formic acid