Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Preserve diluted (1-1,000ng/mL) HRP conjugates for more than six months at room temperature without significant loss of activity using Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent.
164.00€ - 584.00€
Specifica
Product Type | Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent |
---|---|
Product Line | Guardian™ |
Tipo di reagente | Diluent, Stabilizing Reagent |
Content And Storage | Upon receipt store at room temperature or 4°C. |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11849320
|
Thermo Scientific™
37548 |
200 mL |
164.00€
200mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10229183
|
Thermo Scientific™
37552 |
1 L |
584.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Guardian Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent preserves diluted (1-1,000ng/mL) HRP conjugates for more than six months at room temperature without significant loss of activity.
Assay-compatible - simply add your favorite blocking buffer to create the ideal diluent for your HRP-based ELISA system
Convenient - store ready-to-use dilutions (1:1,000-1:100,000) that maintain enzyme activity in the refrigerator without aliquoting
Specifica
Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent | |
Diluent, Stabilizing Reagent | |
Liquid |
Guardian™ | |
Upon receipt store at room temperature or 4°C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.