Learn More
Thermo Scientific™ Ficina immobilizzata Pierce™
Enable controlled antibody fragmentation, especially of mouse IgG1, with this sulfhydryl-specific ficin protease immobilized onto beaded agarose resin.
Marca:  Thermo Scientific™ 44881
299.38 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10006813
  • 325.00€ / 5mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Immobilized Ficin consists of a sulfhydryl-specific protease (ficin) that has been immobilized onto beaded agarose resin to enable controlled antibody fragmentation, especially of mouse IgG1.
Ficin, which is similar to papain, is a nonspecific, sulfhydryl protease isolated from fig latex. The molecular weight of Ficin is approximately 25,000 and it is effective at pH 4-9.5 with an optimum pH of 6.5. When IgG molecules are incubated with ficin in the presence of cysteine, one or more peptide bonds in the hinge region are split, producing either Fab fragments or F(ab')2 fragments. Mouse IgG1 is notably difficult to digest into functional Fab or F(ab')2 fragments using papain or pepsin, however, yields and immunoreactivity are better when digesting mouse IgG1 with ficin. Immobilized Ficin was specifically designed for cleavage of mouse IgG1 into or Fab or F(ab')2 fragments, and is advantageous because it virtually eliminates autolysis, eliminates contamination of a sample with the protease and allows control of the digestion by removing the ficin or controlling the flow of sample over an immobilized ficin column.
Highlights:
  • Can generate both Fab and F(ab')2 fragments from mouse IgG1
  • Reaction can be easily controlled
  • Antibody fragments are free of autodigestion products
  • Ficin contamination into antibody fragments is eliminated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Content: 5 mL of settled resin.
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Liquid Suspension
5 mL
Ficin
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL397293 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number44881
Numero di lottoZC366493 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2024 Catalog Number44881
Numero di lottoYG363144 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/08/2023 Catalog Number44881
Numero di lottoXI360165 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/09/2022 Catalog Number44881
Numero di lottoXH359452 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2022 Catalog Number44881
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Ficina immobilizzata Pierce™ > 5mL