Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
232.00€ - 800.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mass Spectrometer |
---|---|
Product Type | Intact Protein Standard Mix |
Product Line | Pierce™ |
Shipping Condition | Wet Ice |
Workflow Step | Calibration |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15776003
|
Thermo Scientific™
A33526 |
1 x 76 μg |
232.00€
76µg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15786003
|
Thermo Scientific™
A33527 |
5 x 76 μg |
800.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Mass Spectrometer | |
Pierce™ | |
Calibration |
Intact Protein Standard Mix | |
Wet Ice | |
Powder |