Learn More
Thermo Scientific™ Kit di dosaggio della citotossicità LDH Pierce™
Quantitatively measure lactose dehydrogenase released into the media from damaged cells as a biomarker for cellular cytotoxicity and cytolysis using a colorimetric assay.
129.00€ - 365.00€
Specifica
Descrizione Kit di dosaggio della citotossicità LDH Pierce
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
13454269
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88953
Kit da 200 rxn Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13464269
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88954
Kit da 1000 rxn Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Quantitatively measure lactose dehydrogenase (LDH) released into the media from damaged cells as a biomarker for cellular cytotoxicity and cytolysis using a colorimetric assay with Thermo Scientific™ Pierce LDH Cytotoxicity Assay Kit.
Additional Information and Online Ordering
The Pierce LDH Cytotoxicity Assay Kit measures extracellular LDH in culture media using an enzymatic reaction that results in a red formazan product which can be measured spectrophotometrically. Lactate dehydrogenase (LDH) is a cytosolic enzyme that is is an indicator of cellular toxicity. The assay is ideal for high-throughput screening and provides a safe alternative to radioactive cytotoxicity assays.
Highlights:
  • Convenient – add–mix–read assay format for adherent and suspension cells
  • Colorimetric – quantitatively measures LDH release by formation of colored product
  • Robust – uses stable LDH enzyme activity as a cytotoxic marker
  • Flexible – ideal for high–throughput screening
  • Non–radioactive – safe alternative to 51Cr–release cytotoxicity assays
Includes:
Kit contains substrate mix, assay buffer, 10X lysis buffer, stop solution, and LDH positive control
Requires:
Microplate reader capable of reading absorbance at 490nm and 680nm, flat-bottom clear 96–well plate compatible with spectrophotometer, multichannel pipette
Recommended for:
  • Measure in vitro cytotoxicity mediated by chemicals, immune cells, or siRNA or microRNA
  • Detect cytolysis in bioreactor or 3D tissue engineering applications
Specifica
Specifica
Kit di dosaggio della citotossicità LDH Pierce