Learn More
Thermo Scientific™ Fiale di formaldeide Pierce™ senza metanolo
Vials of high-quality, methanol-free formaldehyde, a general IHC fixative and reversible amine-crosslinking agent for protein and nucleic acid samples.
Marca:  Thermo Scientific™ 28906
53.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10751395
  • 59.00€ / pezzi 10
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Formaldehyde Ampules are vials of high-quality, methanol-free formaldehyde for use as a general immunohistochemistry fixative and reversible amine-crosslinking agent for protein and nucleic acid tissue samples.
Formaldehyde is a highly reactive, cell-permeable agent that is used as a reversible cross-linking agent for proteins and nucleic acids within the cell or as a general cell-fixing agent for imaging-based applications. Cell permeability allows the reagent to readily enter living cells, enabling intracellular applications, such as protein interaction discovery or bioimaging. Formaldehyde produces reversible cross-links with protein and nucleic acids by coupling neighboring primary amines. Cross-links can be reversed simply by heating the sample.
Highlights:
  • Pure and stable - prepared directly from pure granular paraformaldehyde and sealed in ampules under an inert atmosphere, ensuring that it is methanol-free and resistant to oxidation
  • Versatile - use to cross-link molecules in protein-protein and protein-nucleic acid interaction discovery, bioimaging and flow cytometry
  • Aliquot packaging - choose 1mL or 10mL ampules suitable for low- and high-volume applications ranging from culture-targeted cell fixing to in-cell protein cross-linking
  • Convenient starting concentration - 16% (w/v) formaldehyde solution in ultrapure water simplifies dilution to the required working concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Formaldehyde
Liquid
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Pierce
Fixation Reagent
10 x 1 ml
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 16% Formaldehyde (w/v)Methanol-free, 10 x 1 mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde