Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 1.5 mL
Perform small-scale affinity methods, such as immunoprecipitation assays with agarose beads using these empty spin columns and cups (5 to 500μL).
Marca:  Thermo Scientific™ 69715
Codice prodotto. 10177443
  • 63.50€ / pezzi 72
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1.5 mL
Pierce™
Microcentrifuge Tube
Pierce Microcentrifuge Tubes for Part No. 69700
72 Tubes
Microcentrifuge
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA400535 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number69715
Numero di lottoZI394149 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number69715
Numero di lottoZF394148A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number69715
Numero di lottoZF394148 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number69715
Numero di lottoZC384655 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number69715
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 1.5 mL > Microcentrifuge Tubes; 2mL-capacity; Attached snap-caps; For use with Mfr. 69700; 72 tubes