Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 2.0 mL
Perform small-scale affinity methods, such as immunoprecipitation assays with agarose beads using these empty spin columns and cups (5 to 500μL).
Marca:  Thermo Scientific™ 69720
Codice prodotto. 10455715
  • 59.00€ / pezzi 72
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2 mL
Pierce™
Microcentrifuge Tube
Pierce Microcentrifuge Tubes for Part No. 69702
72 tubes
Microcentrifuge
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ399796 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number69720
Numero di lottoZG393785 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number69720
Numero di lottoZE393321 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/05/2024 Catalog Number69720
Numero di lottoZC387037 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number69720
Numero di lottoZA355039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2024 Catalog Number69720
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Microcentrifuge Tubes, 2.0 mL > Microcentrifuge Tubes; 2mL-capacity; Attached snap-caps; For use with Mfr. 69702; 72 tubes