Learn More
Thermo Scientific™ Contenitori e colonne di microcentrifugazione Pierce™
Perform small-scale affinity methods, such as immunoprecipitation assays with agarose beads using these empty spin columns and cups (5 to 500μL).
Marca:  Thermo Scientific™ 69705
Codice prodotto. 11829420
  • 192.00€ / pezzi 25
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Colonne di microcentrifugazione Pierce - tappo a vite
Pierce™
Spin Column
Empty Column, Polyethylene Filter
Store product at room temperature.
25 Columns
Microcentrifuge, Spin Column
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZI392783 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number69705
Numero di lottoZG392782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number69705
Numero di lottoZD382104 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/05/2024 Catalog Number69705
Numero di lottoZA382103 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2024 Catalog Number69705
Numero di lottoYG361459A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/08/2023 Catalog Number69705
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Contenitori e colonne di microcentrifugazione Pierce™ > Capacity: 900μL; 10μm pore size; 25 columns