Learn More
Thermo Scientific™ NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Powders and ready-made nitro-blue tetrazolium and 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate solutions for chromogenic detection of alkaline phosphatase probes.
Marca:  Thermo Scientific™ 34035
196.19 EUR valido fino al 2024-11-29
Usa il codice promo "21683" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10046213
  • 209.00€ / 1g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce NBT and BCIP Substrates are powders and ready-made solutions of nitro-blue tetrazolium and 5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate for chromogenic blot and IHC staining with alkaline phosphatase probes.
The combination of NBT (nitro-blue tetrazolium chloride) and BCIP (5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate p-toluidine salt) yields an intense, insoluble black-purple precipitate when reacted with alkaline phosphatase, a popular enzyme conjugate for antibody probes. Pierce NBT and BCIP powders are available individually and in two convenient, ready-to-use solutions (with and without a levamisole suppressor of endogenous phosphatase activity).
Highlights:
  • AP substrate – for detection of alkaline phosphatase (alk-phos) activity on solid media, including nitrocellulose and PVDF membranes and fixed tissue samples
  • Chromogenic – no special equipment needed for visualization; produces purple-black precipitate that is easy to photograph
  • Package options – choose individual NBT and BCIP powders, or preformulated, ready-to-use solutions with or without levamisole suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
  • Ideal for immunoblotting applications
  • Minimal assay-to-assay variability
1-Step NBT/BCIP Plus Suppressor
  • Ideal for staining tissues assayed with calf intestinal alkaline phosphatase without the interference caused by endogenous phosphatases
  • Contains 1mM levamisole to inhibit endogenous phosphatase activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pierce NBT Substrate
Colorimetric
Nitrocellulose, PVDF
Alkaline Phosphatase
Upon receipt store product at 4°C protected from moisture. Product is shipped at ambient temperature.
Substrate
Powder
1 g
Alkaline Phosphatase
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.