Learn More
Thermo Scientific™ OPD Substrate Tablets (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Water-soluble horseradish peroxidase (HRP) substrate that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
Marca: Thermo Scientific™ 34006
188.44 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.81440kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce OPD is a water-soluble substrate for horseradish peroxidase (HRP) that produces a yellow-orange product detectable at 492nm by ELISA plate readers.
OPD (o-phenylenediamine dihydrochloride) yields a water-soluble yellow-orange product when reacted with peroxidase with an absorbance maximum of 492nm. OPD can easily be dissolved in a substrate buffer such as Thermo Scientific Stable Peroxide Substrate Buffer (Part No. 34062).Highlights:
- Water soluble product when reacted with peroxidase
- Absorbance maximum of 492nm
Specifica
Pierce OPD Tablets | |
Colorimetric | |
HRP (Horseradish Peroxidase) |
ELISA Substrate | |
Chemical Substrate | |
Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
Sicurezza e movimentazione
- OPD Substrate Tablets (o-phenylenediamine dihydrochloride)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 4-chloro-1-naphthol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.