Learn More
Thermo Scientific™ Mini compresse di inibitore della fosfatasi Pierce
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le mini compresse di inibitore della fosfatasi Pierce proteggono le fosfoproteine dalle fosfatasi serina/treonina e dalla fosfatasi tirosina. Ogni compressa di inibitore della fosfatasi contiene sodio fluoruro, sodio ortovanadato, sodio pirofosfato e beta-glicerofosfato per un'inibizione ad ampio spetto dell'attività fosfatasica. Le compresse sono stabili a 4 °C per un massimo di 12 mesi e ogni compressa è sufficiente per 10 ml di soluzione. Le compresse di inibitore della fosfatasi Pierce sono indicate per l'impiego con qualsiasi estratto di cellule o tessuti per mantenere la fosforilazione proteica in applicazioni downstream.
In evidenza:- Convenienti e più economiche di tutte le altre formulazioni commerciali disponibili
- La formulazione e le compresse sono state migliorate per sciogliersi rapidamente in una soluzione trasparente
- Le compresse complete inibiscono la fosfatasi acida, alcalina e proteica
- L'impiego è compatibile con i reagenti per lisi cellulare della produzione domestica o commerciale di birra e con i dosaggi proteici Thermo Scientific
Specifica
Specifica
| Product Type | Protease Inhibitor Cocktail |
| Content And Storage | 1 Vial, Store at 2°C to 8°C |
| Shipping Condition | Wet Ice |
| Forma | Solid |
| Product Line | Pierce |
| Sufficiente per | 10 mL Solution |
| Inibitori | Phosphatase Inhibitor |
| Quantità | 20 compresse |
| Composizione | Sodium Fluoride, Sodium Orthovanadate, Sodium Pyrophosphate, Beta-Glycerophosphate |