Learn More
Thermo Scientific™ Inibitori della proteasi Pierce™
Codice prodotto. 10485015 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10485015
Marca: Thermo Scientific™ 36978
Customize your protease inhibitor cocktail formulation with these small packages of individual protease inhibitor peptides and compounds.
Thermo Scientific™ Protease Inhibitors are small packages of individual protease inhibitor peptides and compounds for customized formulation or modification of protease inhibitor cocktails.
The individual reagents include AEBSF, aprotinin, bestatin, E64, leupeptin, pepstatin A, and PMSF. Although Thermo Scientific Halt™ Protease Inhibitor Cocktails provide convenient and optimized broad-spectrum protease inhibition for routine cell lysis and assay needs, certain applications require a more customized approach. By offering the individual high-quality reagents used to make our cocktail products, we provide you with the tools needed to apply a protease inhibitor individually, supplement a cocktail, or combine several components to make customized protease inhibitor cocktails for specialized applications.
Highlights:
  • High-quality reagents in convenient and affordable package sizes
  • Purchase individually to prepare customized protease inhibitor cocktails
  • Supplement Halt Protease Inhibitor Single-Use Cocktails, whose formulations are fully disclosed, to achieve desired concentrations of specific component reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Inibitore della proteasi PMSF Pierce
Product Type Protease Inhibitor
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Forma Powder
Tipo di reagente Protease Inhibitor
Inibitori Protease Inhibitor
Quantità 5 g
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PHENYLMETHYLSULFONYL FLUORIDE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Benzenemethanesulfonyl fluoride