Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Protein A, G, A/G and L Coated Plates provide an alternative to direct, passive adsorption methods for immobilizing antibodies for ELISA and other plate-based assay techniques.
247.00€ - 328.00€
Specifica
Proprietà di legame Standard Capacity, Affinity
Product Line Pierce
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
N. per confezione 5 Plates
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Trattamento superficiale Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Trattamento superficiale Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10248343
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15132
Protein A Clear, 8-well Strip
300.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10495005
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15130
Protein A Clear, 96-well
247.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10298153
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15155
Protein A Black, 96-well
301.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10094453
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15154
Protein A White, 96-well
302.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10063883
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15133
Protein G Clear, 8-well Strip
322.00€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10405015
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15131
Protein G Clear, 96-well
301.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 02-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10043933
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15157
Protein G Black, 96-well
328.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10338733
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15156
Protein G White, 96-well
328.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10073883
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15138
Protein A/G Clear, 8-well Strip
328.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10658534
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
15190
Protein L Clear, 96-well
317.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These plates are uniformly and stably coated with one of four popular immunoglobilin-binding proteins (Protein A, Protein G, Protein A/G, or Protein L). They enable antibodies, or pre-established antibody-antigen complexes, to be captured to wells of the polystyrene plate for subsequent detection in plate readers. The strategy is useful for a variety of assay situations, but it is generally not suitable for sandwich-type ELISA.
Thermo Scientific Pierce Protein Coated Plates provide an alternative to direct, passive adsorption methods for immobilizing antibodies for ELISA and other plate-based assay techniques.
Highlights
• Retain antibody activity, which can be lost when antibodies are immobilized by passive adsorption
• Orient antibodies for maximum antigen-binding capacity
• Immobilize antibodies for plate assays without prior purification
• Ensure minimal variation (<5% well-to-well) from consistent coating
• Reduce nonspecific binding because plates are pre-blocked with SuperBlock Blocking Buffer
• Bind 2 to 5 pmol of antibody per well (based on tests with rabbit IgG)
Protein A/G Coated Plates
• Fusion protein containing four antibody-binding sites from Protein A and two from Protein G
• Binds to most IgG species because it combines the specificities of Protein A and Protein G
• Binds to Fc region of antibodies, ensuring optimal orientation
• Binds well using a wide range of pH
Protein A Coated Plates
• Binds strongly to IgG from human, rabbit, guinea pig, pig, dog, and rhesus monkey
• Binds strongly to mouse IgG2a, IgG2b and IgG3
• Binds to Fc region of antibodies for optimal orientation
Protein G Coated Plates
• Binds strongly to IgG from many species including human, mouse, rabbit, sheep and goat
• Binds only to IgG—no cross-reactivity with other antibody classes
• Binds to Fc region of antibodies for optimal orientation
Protein L Coated Plates
• Binds to all classes of immunoglobulins (IgG, IgM, IgA, IgE and IgD)
• Binds to the VL region of kappa light chains (human I, III, IV and Mouse I) without interfering with antigen-binding sites
• Binds to Fab fragments and ScFv
• Does not bind bovine, goat or sheep immunoglobulin
• Binds weakly to rabbit immunoglobulin
• Pre-blocked to reduce nonspecific binding
Specifica
Specifica
Standard Capacity, Affinity
Polystyrene
5 Plates
Pierce
96
SuperBlock™ Buffer