Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit provides an extremely bright and stable bioluminescence signal (half-life approx. 3 hours), especially in the presence of Green Renilla luciferase reporter.
Highlights:
Sensitive – highly sensitive detection of Green Renilla luciferase activity
Stable – increased signal stability compared to flash assays
Simple – does not require a luminometer with injectors
Compatible – assay reagents compatible with other Renilla luciferases
Automation-friendly – amenable to high throughput assays
Convenient – contains a universal cell lysis buffer and optimized glow assay reagent
Safe – allows one to perform non-radioactive assays
Includes:
Cell lysis buffer, reaction buffer and substrate
Requires:
Renilla luciferase and luminometer or other instrument capable of monitoring luminescence, such as Thermo Scientific Luminoskan™ Ascent and Varioskan™ Flash Microplate Readers
Recommended for:
Promoter studies for analyzing cis- regulatory elements and trans-acting factors; Drug screening; siRNA and miRNA screening; Multiplexed assays to study off-target effects; Protein localization reporter assays; Signal transduction pathway analysis; RNA splicing studies
Specifica
Specifica
| Tipo | Assay Kit |
| Bersaglio | Luciferase, Green Renilla Luciferase |
| Quantità | 100 Reaction Kit |
| Content And Storage | Upon receipt store kit at -80°C or store individual components as indicated above. • Renilla Glow Assay Buffer, 5 mL, store at 4°C • Coelenterazine (100X), 50 μL, store at -80°C • 2X Cell Lysis Buffer, 6 mL, store at room temperature |
| Saggio | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Compatible Cells | Mammalian Cells |
| Metodo di rilevamento | Bioluminescence |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Luminometer (Microplate) |
| Formato | 384-well plate, 96-well plate |
| Tipo di etichetta | Enzyme Labeled |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol