Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SDS-PAGE Sample Prep Kit
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit quickly and easily removes high levels of salts, denaturants, detergents and other buffer components that interfere with polyacrylamide gel electrophoresis of proteins.
Highlights:
Eliminates gel artifacts caused by incompatible contaminants – removes dyes, reducing agents, detergents, sugars, glycerol, guanidine, urea and ammonium sulfate to provide reproducible results by SDS-PAGE analysis
Compatible with the BCA protein assay – allows protein quantitation of the processed sample before gel-loading
Enriches dilute protein solutions – concentrates protein samples for SDS-PAGE analysis by six-fold in less than 20 minutes
Powerful and flexible – process 2 to 350μL of sample containing up to 70μg of protein; recover 75 to 85% of the total protein in 50μL of elution buffer
Convenient, complete kit – includes PAGEprep Resin, DMSO, spin cups and sample loading buffer
-
Includes:
PAGEprep resin slurry, DMSO solution, elution buffer, sample buffer, spin cups and collection tubes
-
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Upon receipt store kit at room temperature. |
| Tampone | Tamponi di caricamento campioni |
| Gel Type | SDS-PAGE |
| Product Type | SDS-PAGE Sample Prep Kit |
| Compatibilità gel | SDS-PAGE Gels |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Quantità | 50 reactions |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Kieselguhr, calcined