Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
No-Weigh™ Format
Specifica
Chemical Reactivity | Amine-Sulfhydryl |
---|---|
Cleavable | By Thiols |
Descrizione | SMCC |
Peso molecolare | 334.32 |
PEGylated | No |
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce SMCC is an amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a medium-length cyclohexane-stabilized spacer arm (8.3 Ås).
Highlights:
- Cyclohexane bridge adds stability to the maleimide-reactive group; N-(4-carboxycyclohexylmethyl) maleimide groups are stable for 64 hours in 0.1 M sodium phosphate buffer, pH 7.0 at 4°C
- Ideal for coupling enzymes to antibodies
- Reactive groups: NHS-ester and maleimide
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
Specifica
Amine-Sulfhydryl | |
SMCC | |
No | |
Upon receipt store desiccated at 4°C. | |
Ambient | |
Heterobifunctional | |
Short (<10 Å) | |
DMF, DMSO | |
No |
By Thiols | |
334.32 | |
8.3 Å | |
Yes | |
Chemical Labeling | |
Maleimide, NHS Ester | |
Powder | |
Standard, Single-use | |
Crosslinker |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- SMCC
Signal Word
- Attenzione
Hazard Category
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Succinimidyl-trans-4-(N-maleimidylmethyl)cyclohexane-1-carboxylate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.