Learn More
Thermo Scientific™ Sodio desossicolato Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
Thermo Scientific™ Sodium Deoxycholate is an ionic detergent that is especially useful for disrupting and dissociating protein interactions.
Sodium deoxycholate (deoxycholic acid) is a water-soluble, bile-acid, ionic detergent commonly used in protein methods. It is most frequently used as a component of cell lysis buffers (e.g., RIPA buffer) but also has been used for liposome preparation, isolation of membrane proteins and lipids, preventing nonspecific binding in affinity chromatography and a cell culture media supplement.
Highlights:
- Popular anionic, bile-acid detergent for many laboratory uses
- Effective in disrupting and dissociating many types of protein interaction
- Can be removed from solution by dialysis
- Useful for elution or regeneration of certain kinds of affinity columns
- High-purity compound with low UV absorptivity
Detergent Properties:
- Alternative Names: Sodium deoxycholic acid; deoxycholate, sodium salt
- Chemical Name: 3, 12-α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, monosodium salt
- Molecular Weight: 414.6
- Detergent Class: Ionic (anionic)
- Aggregation Number: 5 (average)
- Micelle Molecular Weight: 2000 (average)
- Critical Micelle Concentration (CMC): 2 to 6mM (0.083 to 0.249%, w/v)
- Cloud Point: Unknown
- Dialyzable: Yes
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergent |
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Forma | Powder |
| Tipo di reagente | Detergent (Pure) |
| Quantità | 25 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium Deoxycholate Detergent
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium 3-droxy-5-oate