Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), C12
Codice prodotto. 11881445 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11881445
Marca: Thermo Scientific™ 28312
Highly purified form of SDS especially suited for protein experiments requiring tightly controlled solubility parameters.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (C12) is a highly purified form of SDS that is especially suited for protein experiments requiring tightly controlled solubility parameters.
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is an alkyl sulfate, anionic detergent used frequently in protein electrophoresis and protein solubilization methods. It is a component of many cell lysis buffer formulations, including RIPA buffer. Typical SDS or lauryl sulfate preparations are mixture of several different chain lengths (C10 to C18). However, protein renaturation and other specialized methods require very specific surfactant and buffer conditions. This particular formulation of SDS is highly purified to eliminate nearly all secondary chain lengths besides C12.
Highlights:
  • Popular anionic detergent for protein electrophoresis and solubilization
  • Component of many cell lysis buffer formulations
  • Specially purified formulation is >98% C12 alkyl sulfate
  • Contains low levels of hexadecyl sulfate (C16), which inhibits protein renaturation
Detergent properties (pure C12):
  • Molecular Weight: 288.5
  • Detergent Class: Ionic (anionic)
  • Aggregation Number: 62
  • Micelle Molecular Weight: 18,000
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 6 to 8mM (0.1728 to 0.2304%, w/v)
  • Cloud Point: >100°C
  • Dialyzable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergent
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Forma Powder
Tipo di reagente Detergent (Pure)
Quantità 500 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GMPKG
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium lauryl sulfate