Learn More
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Codice prodotto. p-4530934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 11821475
Marca: Thermo Scientific™ 28364
Perform routine protein electrophoresis and cell lysis methods using this popular, standard-grade SDS detergent.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) is standard-grade SDS detergent for use in protein polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).
Additional Information and Online Ordering
This lauryl-grade sodium dodecyl sulfate (SDS) is a popular anionic detergent for routine protein electrophoresis and cell lysis methods. The formulation is a mixture of several different alkyl sulfate chain lengths (C10 to C18).
Highlights:
  • Popular anionic detergent for a variety of protein methods
  • Especially useful for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
  • Common component of cell lysis buffers
Detergent properties (pure C12):
  • Molecular Weight: 288.5
  • Detergent Class: Ionic (anionic)
  • Aggregation Number: 62
  • Micelle Molecular Weight: 18,000
  • Critical Micelle Concentration (CMC): 6 to 8mM (0.1728 to 0.2304%, w/v)
  • Cloud Point: greater than 100°C
  • Dialyzable: No
Storage Requirements
  • Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area
  • Should be stored between the following temperatures: 20°C to 25°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Product Type Detergent
Solubilità 10% (aq, w/v) solution must be clear, colorless to slightly yellow
Content And Storage Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Forma Powder
Tipo di reagente Detergent (Pure)
Quantità 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • sodium dodecyl sulphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado