Learn More
Thermo Scientific™ Tamponi per substrato Pierce™ per substrati solubili
Optimized, reliable and convenient stock solutions of peroxide for HRP-based assays and diethanolamine for alkaline phosphatase (alk-phos) detection.
Marca:  Thermo Scientific™ 34064
Codice prodotto. 10658274
  • 94.75€ / 225mL
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Substrate Buffers include optimized, reliable and convenient stock solutions of peroxide for HRP-based assays and diethanolamine for alkaline phosphatase (alk-phos) detection.
The Stable Peroxide Substrate Buffer is an ideal formulation for researchers who prefer to make their own horseradish peroxidase (HRP) substrates. The substrate is easily prepared by adding the chosen chromogen to a 1X solution of the Stable Peroxide Substrate Buffer, which supplies the needed peroxide and buffer condition to obtain optimum and consistent results. This buffer is provided at a 10X concentrate, which allows a shelf life of up to one year. The Diethanolamine Buffer is a 5X stock solution (5.1M, pH 9.8) that provides optimal conditions for development of alkaline phosphatase reactions, such as with PNPP (Part No. 34045, 34047).
Highlights:
  • Ready-to-use concentrated stock solutions
  • Minimize assay-to-assay variability
Stable Peroxide Substrate Buffer (10X) (Part No. 34062)
  • Long shelf life: 12 months after receipt
  • Total volume of 1000mL can be made from one 100mL bottle of concentrate
  • Add chromogen to stable peroxide substrate buffer for detection of horseradish peroxidase
Diethanolamine Substrate Buffer (5X) (Part No. 34064)
  • For use with soluble alkaline phosphatase substrates such as PNPP
  • Optimized, consistent pH
  • Stable even at a 1X concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tampone dietanolamina per substrato, 5X Pierce
225 mL
ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Western Blot
Alkaline Phosphatase, Horseradish Peroxidase
ELISA Substrate
Liquid
Pierce™
Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Diethanolamine Substrate Buffer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diethanolamine