Learn More
Thermo Scientific™ Crosslinker Pierce™ Sulfo-SMCC
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
pezzi 10
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC is a very popular, water-soluble, amine-to-sulfhydryl crosslinker that contains NHS-ester and maleimide reactive groups at opposite ends of a medium-length cyclohexane spacer arm (8.3 Ås).
Highlights:
- Water-soluble
- Reactive groups: sulfo-NHS ester and iodoacetyl
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
Specifica
Specifica
| Chemical Reactivity | Amine-Sulfhydryl |
| Cleavable | No |
| Descrizione | Sulfo-SMCC |
| Peso molecolare | 436.37 |
| PEGylated | No |
| Lunghezza braccio spaziatore | 8.3 Å |
| Content And Storage | Upon receipt store desiccated at -20°C. |
| Permeabilità celle | No |
| Shipping Condition | Ambient |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfo-SMCC
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate