Learn More
Thermo Scientific™ Tetrametiletilendiammina (TEMED) Pierce™
Codice prodotto. 11836724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Codice prodotto. 11836724
Marca: Thermo Scientific™ 17919
Efficiently catalyze polyacrylamide gel polymerization in SDS-PAGE using TEMED.
Thermo Scientific™ Pierce Tetramethylethylenediamine (TEMED) is an essential catalyst for polyacrylamide gel polymerization.
Additional Information and Online Ordering
TEMED is used with ammonium persulfate (APS) to catalyze acrylamide polymerization when preparing gels for electrophoresis. The chemical is a liquid at room temperature.
Highlights:
  • Chemical name: N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
  • Formula: C6H16N2
  • Molecular weight: 116.21
  • CAS number: 110-18-9
  • Purity: >99%
  • Refractive index: 1.417 to 1.419
  • Boiling range: 119 to 121°C
Compatible with:
Ammonium Persulfate (Part No. 17874)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Store locked up in a segregated and approved area. Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, and separate from oxidizing materials.
Product Type TEMED
Forma Liquid
Quantità 25 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine)
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Faresætning
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.