Learn More
Thermo Scientific™ Acido trifluoroacetico (TFA) Pierce™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
L'acido trifluoroacetico (TFA) Thermo Scientific™ Pierce viene prodotto e testato per soddisfare le specifiche rigorose che garantiscono prestazioni superiori per l'uso come agente di coppia ionica nelle separazioni di peptidi a fase inversa.
Per separazioni complesse di peptidi, il segreto della buona riuscita può essere la possibilità di variare la selettività. La composizione variabile a fase mobile sulla stessa colonna può cambiare la selettività in misura sufficiente per risolvere i peptidi che altrimenti risulterebbero sovrapposti. La concentrazione di TFA è in genere specificata come lo 0.1% per HPLC a fase inversa dei peptidi. Per separazioni riproducibili fra i vari cicli o laboratori, è essenziale che le concentrazioni siano uguali.
In evidenza:
- Purezza: Il TFA >99.5% e l'eccezionale trasparenza consentono il rilevamento di peptidi sensibili e non distruttivi a basse lunghezze d'onda di raggi UV
- Confezioni a elevate prestazioni: Confezionato sotto azoto in vetro ambrato con tappi in fluorocarbonio con rivestimento interno in TFE per garantire l'integrità del TFA
- Ampia scelta di formati per la massima praticità: Con le ampolle da 1 ml è possibile preparare in pochi minuti 1 l di soluzione TFA 0.1% v/v per la fase mobile nella cromatografia a fase inversa
Informazioni per l'ordine:
il simbolo X nella tabella dell'ordine indica che vengono applicate le spese di spedizione di materiali pericolosi.
Order Info
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Specifica
Specifica
| Nota nome | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| Percent Purity | 99.5% (TFA) |
| Quantità | 10 x 1 ml |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Trifluoroacetic Acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P315-Consultare immediatamente un medico.
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.