Learn More
Thermo Scientific™ Acido trifluoroacetico (TFA) Pierce™
Codice prodotto. 13416806 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
100g
10mL
500mL
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 13416806
Marca: Thermo Scientific™ TS28901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Flaconi in TFA puro al 99.5% (MW 114.02, CAS 76-05-01) liquido (venduti a peso); per l'uso in HPLC come agente di accoppiamento ionico nelle separazioni peptidiche a fase inversa.
L'acido trifluoroacetico (TFA) Thermo Scientific™ Pierce viene prodotto e testato per soddisfare le specifiche rigorose che garantiscono prestazioni superiori per l'uso come agente di coppia ionica nelle separazioni di peptidi a fase inversa.
For complex peptide separations, the key to success can be to vary selectivity. Varying mobile phase composition on the same column can change selectivity enough to resolve peptide that would otherwise overlap. The TFA concentration is usually specified as 0.1% for reverse-phase HPLC of peptides. For reproducible separations from run-to-run or from lab-to-lab, it is essential to make concentrations the same.
Highlights:
  • Purity: >99.5% TFA and exceptional clarity allows sensitive, nondestructive peptide detection at low UV wavelengths
  • High-performance packaging: Packaged under nitrogen in amber glass with protective TFE-lined fluorocarbon caps to ensure TFA integrity
  • Choice of formats for convenience: 1 mL ampules can prepare 1 L of 0.1% v/v TFA solution for the mobile phase in reverse-phase chromatography in moments
  • CAS: 76-05-1
Storage Information
  • Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area
  • Should be stored from 20° to 25°C
Order Info
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nota nome Trifluoroacetic Acid (TFA)
CAS 76-05-01
Molecular Weight (g/mol) 114.02
Percent Purity 99.5% (TFA)
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.