missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Tris/EDTA
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Tris-EDTA (TE) Solution is a sterile reagent for DNA purification and storage.
Additional Information and Online Ordering
Thermo Scientific Pierce Tris-EDTA (TE) Solution is a sterile buffer (pH 8.0) prepared from highly purified reagents and free of DNase activity for DNA purification and storage.
Highlights:
- Prepared with the finest grade chemicals in specially purified water treated to remove particulates, salts, dissolved trace metals, organic compounds and microorganisms
- Autoclave-sterilized and free of DNase contamination
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C. |
| pH | 8 pH |
| Product Type | Tris/EDTA |
| Quantità | 1 L |
| Forma | Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto