Learn More
New Pig Assorbente sfuso Lite-Dri™
Click to view available options
Quantità confezione:
22 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Silica-free composition is non-abrasive and does not pose the health hazards associated with breathing in clay dust
- Non-abrasive composition won't harm finished floors or damage expensive machinery
- Light-weight absorbent is easier than clay to carry and use without injury
- Absorbs and retains oils, coolants, solvents and water
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 8 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 30.28 L |
| Materiale | Cellulosa |
| Tipo | Assorbente sfuso |
| Formato | Polvere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per i liquidi industriali più comuni è più semplice da sollevare e più leggero da trasportare rispetto all'argilla |
| Quantità confezione | 22 lb. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 29 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 73.66 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.