Learn More
Buerkle™ Pigment Lance
Codice prodotto. 11866403 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
85 mL
145 mL
179 mL
273 mL
312 mL
480 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11866403
Marca: Buerkle™ 53690600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pigment lance to sample pigments, pastes and agglomerating bulk goods.
  • With half-open flute 50 %, for heavily sticking products
  • With quarter-open flute 25 %, for lightly sticking products
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Pigment Lance
Materiale Stainless Steel (V4A, AISI 316)
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 312 mL
Certificazione/Conformità DIN
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Pastes, Pigments and Agglomerating Bulk Goods
Lunghezza (sistema metrico) 732 mm