Learn More
Bollé Safety Pilot NEO Safety Goggles
Click to view available options
Lens Tint:
CSP
Clear
Descrizione
- Adjustable neoprene strap
- Excellent field of vision
- Flexible PP/TPR frame
- Vented
- D3/D4 rated
- Fits over prescription glasses
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI Z87+ |
Altezza (sistema imperiale) | 3.14 in. |
Altezza (sistema metrico) | 8 cm |
Forma | Rectangular |
Larghezza (sistema imperiale) | 7 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 18 cm |
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Goggles |
Colore telaio | Black |