Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Bilancia di precisione
Bilancia conveniente per risultati affidabili
Marca: OHAUS™ 30619385
1361.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21987" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La PX offre elevata accuratezza e ripetibilità per le applicazioni di pesata di base in ambienti di laboratorio, industriali e didattici a un prezzo molto competitivo.
- Dotata di una struttura di base in metallo fuso, sottopiatto e piatto di pesata in acciaio inossidabile, la PX è costruita in modo durevole per un uso versatile e a lungo termine.
- La PX è dotata di un display a due righe che fornisce ulteriori informazioni o suggerimenti e connettività USB ed RS232 per una facile comunicazione. I modelli con paravento presentano una barra di rimozione dell'elettricità statica per un'adeguata messa
Specifica
RS232 and USB device (included), GLP/GMP data output with real-time clock | |
Backlit LCD | |
Basic weighing, Parts counting, Percent weighing, Animal weighing, Density determination | |
Metal base, Plastic top housing, Removable stainless steel pan, Glass draft shield | |
0.01 g | |
50 to 86 °F, Operability guaranteed between 41 to 104 °F | |
Analytical and precision balances | |
321 x 209 x 98 mm | |
209 mm | |
180 mm | |
3.5 kg |
6200 g | |
0.01 g | |
0.02 g | |
PX6202 | |
1 sec. | |
10 to 30 °C, Operability guaranteed between 5 to 40 °C | |
Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom | |
321 mm | |
98 mm | |
7.7 lb. |