Learn More
Piperazine, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
Solubility
Soluble in water, chloroform, glycerol, glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Notes
Air and light sensitive. Hygroscopic. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
Spezifikation
Spezifikation
Materiale o nome chimico | Piperazine |
Nota nome | anhydrous |
Punto di fusione | 108°C to 113°C |
Densità | 1.11 |
Punti di ebollizione | 146°C to 148°C |
Punto d'infiammabilità | 88°C (190°F) |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN2579 |
Beilstein | 102555 |
Sensibilità | Hygroscopic |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z23K011 | Certificato di analisi | 17/01/2025 | A15049.36,A15049.0E,A15049.22 |
A0466038 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | A15049.36,A15049.22 |
W12K021 | Certificato di analisi | 27/09/2024 | A15049.36,A15049.22 |
A0454308 | Certificato di analisi | 16/11/2023 | A15049.36,A15049.22 |
A0446213 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A15049.36,A15049.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Piperazine, anhydrous
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: Piperazine
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.