Learn More
Sartorius Supporto di ricarica pipetta e carosello
Codice prodotto. 10191113 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
1
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10191113
Marca: Sartorius 730991
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Adattatore CA universale
Maggiore spazio sul banco. Il supporto e il carosello di ricarica per pipette Sartorius consentono di riporre e conservare le pipette in posizione verticale per evitare contaminazioni. Per l'uso con pipette elettroniche e meccaniche PICUS™ ed eLINE™.
For storing and charging Picus and eLINE mechanical and electronic pipets when not in use. Pipets should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipette Tips
Materiale Polypropylene
Numero di canali 4
Tipo Pipette Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette elettroniche Picus ed eLINE™
Include Adattatore CA universale