Learn More
Sartorius Supporto di ricarica pipetta e carosello
Maggiore spazio sul banco. Il supporto e il carosello di ricarica per pipette Sartorius consentono di riporre e conservare le pipette in posizione verticale per evitare contaminazioni. Per l'uso con pipette elettroniche e meccaniche PICUS™ ed eLINE™.
Marca:  Sartorius 730981
301.19 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10670744
  • 383.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Adattatore CA universale
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For storing and charging Picus and eLINE mechanical and electronic pipets when not in use. Pipets should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1
Pipet Holder
Pipette elettroniche Picus ed eLINE™
Adattatore CA universale