Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 2 a 200 ul: Ritenzione standard
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. Puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 2 a 200μ L: Risoluzione standard con pareti sottili per elevata traslucidità, facile espulsione e scarto ridotto Graduazioni marcate a 20 e 100μL per il controllo rapido del volume. Tutte le confezioni non aperte sono esenti da DNA, RNasi, ATP ed endotossine.
Brand: BRAND™ 732248
Additional Details : Peso : 0.18630kg
Description
- High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
- Nonsterile
- All unopened packages are DNA-, RNase-, ATP- and endotoxin-free
- Thin-walled for high translucency, easy ejection and low waste
- Graduations at 20 and 100μL for quick volume check
- Available either in bulk packages or in convenient, ecological rack-and-stack formats
- Bulk tips are yellow colored
- Racked tips are colorless and placed into yellow-colored tip tray
Specifications
Da 2 a 200 μl | |
Incolore | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Puntale | |
Yellow | |
Polipropilene |
Non sterile | |
Sì | |
Rack | |
Tip-Stack, 10 x 96 tips | |
Yes | |
20, 100 μl |