Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 50 a 1000 ul
Realizzati nel rispetto delle condizioni ambientali utilizzando solo polipropilene a elevata purezza, privo di oleamide e diHEMDA. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 50 a 1000 μl sono caratterizzati da pareti sottili per un'elevata traslucidità, espulsione facile e scarti ridotti. Le graduazioni permettono una rapida valutazione del volume.
12.35€ - 56.45€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 50 a 1000 μl |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Lunghezza (sistema metrico) | 7 cm |
Dichiarazioni di pulizia | Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine |
Da utilizzare con (applicazione) | Per attività di pipettaggio ordinarie in laboratorio e nella ricerca |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15134917
![]() |
BRAND™
732212 |
Box, 5 x 96 |
51.15€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15124907
![]() |
BRAND™
732112 |
Refill, 10 x 96 |
56.45€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15134927
![]() |
BRAND™
732252 |
TipStack, 2 x 5 Racks of 96 | N/A | |||||||
15164897
|
BRAND™
732032 |
Bulk, 10 x 500 |
12.35€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15104897
|
BRAND™
732012 |
Sfuso in due sacchetti da 500 pezzi |
44.95€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Il polipropilene a purezza elevata è privo di oleamidi e diHEMDA
- Non sterili
- Tutte le confezioni chiuse sono prive di DNA, RNAsi, ATP ed endotossine
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti
- Scala graduata a 250, 500 e 1000 μl per una rapida valutazione del volume
- Disponibili in confezioni in stock o in pratico ed ecologico formato rack e impilabile
- I puntali in stock sono blu mentre i puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore blu
Specifica
Da 50 a 1000 μl | |
7 cm | |
Per attività di pipettaggio ordinarie in laboratorio e nella ricerca | |
Yes | |
250, 500, 1000 μl |
Non sterile | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
Puntale | |
Polipropilene |
Titolo del prodotto
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 50 a 1000 ul