Learn More
Gilson™ PIPETMAN G 4-Pipette Kit
PIPETMAN G builds a new level of comfort into the Gilson™ pipette range with a redesigned piston that significantly reduces the force needed to aspirate and dispense liquids, a benefit during extended pipetting sessions which helps alleviate common hand stresses.
Marca: Gilson™ F167360
895.60 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Contains: 4 PIPETMAN G Pipettes (P2G, P20G, P200G, and P1000G), 3 racks of certified quality PIPETMAN DIAMOND Tips (D10L, D200 and D1000), 4 SINGLE™ pipette holders, and 1 Gilson Guide to Pipetting
- Maintains the trusted durability, accuracy and reliability of the PIPETMAN Classic
- Requires some of the lowest pipetting forces to operate (3 newetons on average)
- Lifetime warranty
- Manual air displacement type
Specifica
Polypropylene | |
1 | |
Kit pipette a cuscinetto d'aria manuali |
Kit PIPETMAN G | |
Pipetman G | |
Da 0.2 a 2 μl, da 100 a 1000 μl, da 2 a 20 μl, da 20 a 200 μl |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
8Hours
7Minutes
12Seconds
29 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now