Learn More
Eppendorf™ Pipette Holder 2 for one Xplorer™ Xplorer™ plus Pipette
GREENER_CHOICE
Holder designed for wall mounting or for installation in Pipette Carousel 2
Marca:  Eppendorf™ 3116000120
Codice prodotto. 15779488
  • 45.65€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Carries one Eppendorf Xplorer or Xplorer plus
  • Same as Charger Shell 2 for Eppendorf Xplorer or Xplorer plus but without charging functionality
  • Designed for wall mounting or for installation in Pipette Carousel 2
  • Sticky tape for wall mounting included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sticky tape for wall mounting included