Learn More
Kartell™ Bench Pipette Holder
Kartell™ Bench Pipette Holder is made of particularly clear polymethylmethacrylate (PMMA), which has high level finish that allows its content to be seen from any angle.
Marca:  Kartell™ 0111500
Codice prodotto. 12644566
  • 264.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complete with four tilted support shelves and white top
  • The four separate compartments are ideal for housing plastic or glass serologic pipettes of various capacities
  • Do not shine ultraviolet light on it
Specifica
Specifica
Clear
PMMA
Pipettes
300 x 100 x 420mm
Pipets (1 to 50 mL)
4
290 x 85 x 89 mm Compartments