Learn More
BRAND™ Pipette Jar
Aluminum pipette box with inner silicone coating for storage and sterilization
Marca: BRAND™ 28930
70.33 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21877" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Aluminum | |
Rectangular | |
Silicone | |
Sterile |
Aluminum | |
Pipette Storage and Sterilization | |
Pipette Box | |
315 to 385 mm |