Learn More
Eppendorf™ Pipette Manager - Connected Electronic Pipette System
Control Eppendorf's connected electronic pipettes via a dedicated WiFi for faster, more reproducible results. Remotely set up pipettes, receive pipetting technique guidance, digitally document activities, and more.
Marca: Eppendorf™ 1004000001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.66500kg
Descrizione
- Rapida trasmissione delle impostazioni e di altri parametri alle pipette elettroniche collegate e avvio immediato del pipettaggio
- Utile guida da parte del Liquid Manager integrato nel software in caso di manipolazione di liquidi di diversa viscosità e volatilità o liquidi schiumogeni
- Scelta tra vari tipi di liquidi Eppendorf prestabiliti, ad es. acetone, o creazione di uno proprio
- Gestione più efficiente del parco pipette in dotazione all'interno del gruppo di lavoro e migliore collaborazione (ad es. attraverso la condivisione dei tipi di liquidi creati)
- Sono compatibili tutte le pipette elettroniche Eppendorf Xplorere Xplorer plus a 4, 6, 8 e 12 canali. Attualmente, le pipette Move It™ non sono supportate.
- Aggiornate facilmente le pipette elettroniche Eppendorf Xplorer e Xplorer plus con il modulo Wi-Fi Eppendorf Xplorer connect. I moduli Wi-Fi sono dotati di una batteria più corta per un adattamento ottimale.
- Il sistema di gestione delle pipette VisioNize si basa su un tipo di interfaccia tattile VisioNize che è stata ampiamente testata dai clienti per ridurre i tempi di apprendimento e regolazione.
- E questo è solo l'inizio: stanno per aggiungersi altre nuove caratteristiche
Specifica
Xplorer Electronic Pipette | |
Control Panel for Electronic Pipettes | |
Power Supply, Operating Manual | |
100/240 V |
Polycarbonate | |
Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus and Xplorer plus Move It™ Electronic Pipettes | |
196 x 153.7 x 75 mm | |
50/60 Hz ±5% |