Learn More
BRAND™ Imbuti in polipropilene con interno liscio
Codice prodotto. 15281459 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
50mm
75mm
100 mm
120 mm
150mm
Altezza (sistema metrico):
43 mm (Stem)
55 mm stem
90 mm (Stem)
95 mm (Stem)
Stelo da 77 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 15281459
Marca: BRAND™ 147015
Edge
Opzione eccellente in grado di resistere alle alte temperature per l'impiego generico in laboratorio.
  • Available in a range of sizes
  • Sold in various quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 50mm
Diametro (sistema metrico) gambo 9mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 43 mm (Stem)
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) gambo 43mm
Quantità 24/Pk.
Product Type Filling Funnel