Learn More
Fisherbrand™ Testa a stantuffo liscia per omogeneizzatore/omogeneizzatore di tessuti
Per l'uso con recipienti in vetro per l'omogeneizzazione di materiale tissutale. Lo stantuffo liscio per omogeneizzatori tissutali in PTFE è realizzato in puro PTFE.
Marca:  Fisherbrand™ 011.215
Codice prodotto. 10015941
  • 19.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Stainless steel shaft with PTFE plunger head
  • Ultra pure, no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Bianco
Asta in acciaio inox con testa a stantuffo in PTFE
Riduzione della dimensione delle particelle
270 mm
Sì (singolarmente)
15 ml
Omogeneizzatore di tessuti
Omogeneizzatore di tessuti/omogeneizzatore, recipiente in vetro